BIS-TRIS-Propan
Lieferant: Molekula
Synonyme:
2,2'-(Propan-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol], 1,3-Bis(tris(hydroxymethyl)methylamino)propan
M12065389
MOLEM12065389EA
0
EUR
MOLEM12065389
BIS-TRIS-Propan
BIS-TRIS-Propan
Formel:
C₁₁H₂₆N₂O₆ |
MDL:
MFCD00004689 CAS-Nummer: 64431-96-5 EINECS: 264-899-3 |