D(-)-Arginin

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: (R)-(-)-Arginin, H-D-Arg-OH, D(-)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure, (R)-(-)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure

M12156501
MOLEM12156501EA 0 EUR
MOLEM12156501
D(-)-Arginin
D(-)-Arginin
Formel: C₆H₁₄N₄O₂
Molecular Weight: 174,2 g/mol
Schmelzpunkt: 212 °C
MDL: MFCD00063116
CAS-Nummer: 157-06-2
EINECS: 205-866-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR