L(+)-Isoleucin
Lieferant: Molekula
Synonyme: (2S,3S)-(+)-2-Amino-3-methylpentansäure, (2S,3S)-(+)-α-Amino-β-methylvaleriansäure, (2S,3S)-(+)-Isoleucin
M12370710
MOLEM12370710EA 0 EUR
MOLEM12370710
L(+)-Isoleucin
L(+)-Isoleucin
Formel: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Molecular Weight: 131.17 g/mol
Schmelzpunkt: 279…280 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064222
CAS-Nummer: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 14,05179