L(-)-Glutathion (oxidierte Form)
Lieferant: Molekula
Synonyme: GSSG, Bi(glutathion-S-yl), L(-)-Glutathion, oxidiert
M12486111
MOLEM12486111EA 0 EUR
MOLEM12486111
L(-)-Glutathion (oxidierte Form)
L(-)-Glutathion (oxidierte Form)
Formel: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Molecular Weight: 612.64 g/mol
Schmelzpunkt: 185
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00063106
CAS-Nummer: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7