CAPSO (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
Lieferant: Molekula
Synonyme: 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid
M12546873
MOLEM12546873EA 0 EUR
MOLEM12546873
CAPSO (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
CAPSO (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
Formel: C₉H₁₉NO₄S
Molecular Weight: 237,32 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041778
CAS-Nummer: 73463-39-5