2-Brom-5-methylpyridin

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 2-Bromo-5-picoline

M12766215
MOLEM12766215EA 0 EUR
MOLEM12766215
2-Brom-5-methylpyridin
2-Brom-5-methylpyridin
Formel: C₆H₆BrN
Molecular Weight: 172,02 g/mol
Siedepunkt: 65 °C (0,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 152,5 °C
MDL: MFCD00209553
CAS-Nummer: 3510-66-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR