G418 Disulfat
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: G-418 Sulfat, G418 Sulfat, Geneticin®, G-418 Disulfat
M12859752
MOLEM12859752EA 0 EUR
MOLEM12859752
G418 Disulfat
G418 disulphate
Formel: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Molecular Weight: 692.72 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00058314
CAS-Nummer: 108321-42-2