2-Chlor-5-nitropyridin

Lieferant: Molekula
Achtung

M13223147
MOLEM13223147EA 0 EUR
MOLEM13223147
2-Chlor-5-nitropyridin
2-Chloro-5-nitropyridine
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
Molecular Weight: 158,54 g/mol
Schmelzpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006240
CAS-Nummer: 4548-45-2
EINECS: 224-908-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR