9,10-Phenanthrenchinon

Lieferant: Molekula

Synonyme: 9,10-Phenanthrendion

M13432199
MOLEM13432199EA 0 EUR
MOLEM13432199
9,10-Phenanthrenchinon
9,10-Phenanthrenchinon
Formel: C₁₄H₈O₂
Molecular Weight: 208,22 g/mol
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 203…206 °C
Dichte: 1,4045 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001163
CAS-Nummer: 84-11-7
EINECS: 201-515-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07355

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR