1,4-Difluor-2-nitrobenzol

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 2,5-Difluoronitrobenzene

M13564932
MOLEM13564932EA 0 EUR
MOLEM13564932
1,4-Difluor-2-nitrobenzol
1,4-Difluor-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₃F₂NO₂
Molecular Weight: 159,09 g/mol
Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –11,7 °C
Dichte: 1,4671 g/cm³ (17 °C)
MDL: MFCD00007054
CAS-Nummer: 364-74-9
EINECS: 206-663-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR