Itaconsäureanhydrid

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: Methylenbernsteinsäureanhydrid, Methylen-1,4-butandisäureanhydrid

M13626623
MOLEM13626623EA 0 EUR
MOLEM13626623
Itaconsäureanhydrid
Itaconsäureanhydrid
Formel: C₅H₄O₃
Molecular Weight: 112,08 g/mol
Siedepunkt: 239 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 64…65 °C
MDL: MFCD00005530
CAS-Nummer: 2170-03-8
EINECS: 218-518-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR