1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylen
Lieferant: Molekula
Achtung
M13679748
MOLEM13679748EA 0 EUR
MOLEM13679748
1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylen
1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylen
Formel: C₄H₇NO₂S₂
Molecular Weight: 165,24 g/mol
Schmelzpunkt: 122…125 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00010443
CAS-Nummer: 13623-94-4
EINECS: 237-108-4
UN: 2811
ADR: 6.1,II