Malonsäure

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 1,3-Propandisäure

M13843683
MOLEM13843683EA 0 EUR
MOLEM13843683
Malonsäure
Malonsäure
Formel: C₃H₄O₄
Molecular Weight: 104,06 g/mol
Siedepunkt: 387 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 136 °C
Dichte: 1,669 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 172 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002707
CAS-Nummer: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Merck Index: 13,05732

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR