Cysteaminiumchlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-MEA
M13886169
MOLEM13886169EA 0 EUR
MOLEM13886169
Cysteaminiumchlorid
Cysteaminiumchlorid
Formel: C₂H₇NS·HCl
Molecular Weight: 113,61 g/mol
MDL: MFCD00012904
CAS-Nummer: 156-57-0
EINECS: 205-858-1