Tricin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycin
M13970514
MOLEM13970514EA
0
EUR
MOLEM13970514
Tricin
Tricin
Formel:
(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H Molecular Weight: 179,17 g/mol Schmelzpunkt: 187 °C Dichte: 1,523 g/cm³ (19.85 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004277 CAS-Nummer: 5704-04-1 EINECS: 227-193-6 Merck Index: 13,09724 |