Dodecyltrimethylammoniumbromid
Lieferant: Molekula
Synonyme: Dodecyl trimethyl ammonium bromide, (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide
M14637765
MOLEM14637765EA 0 EUR
MOLEM14637765
Dodecyltrimethylammoniumbromid
Dodecyltrimethylammonium bromide
Formel: C₁₅H₃₄BrN
Schmelzpunkt: 264…266 °C
MDL: MFCD00011767
CAS-Nummer: 1119-94-4
EINECS: 214-290-3