3,3-Dimethylbutanon
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: Pinakolin, 1,1,1-Trimethylaceton, Pinakolon, tert-Butyl-methylketon, 3,3-Dimethyl-2-butanon, Methyl-tert-butylketon
M15104356
MOLEM15104356EA 0 EUR
MOLEM15104356
3,3-Dimethylbutanon
3,3-Dimethylbutanon
Formel: C₆H₁₂O
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 106 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –53 °C
Dichte: 0,803 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008846
CAS-Nummer: 75-97-8
EINECS: 200-920-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07594