1-Nonansulfonsäure Natriumsalz
Lieferant: Molekula
Synonyme: Sodium 1-nonanesulphonate, Sodium nonane-1-sulphonate
M15204747
MOLEM15204747EA 0 EUR
MOLEM15204747
1-Nonansulfonsäure Natriumsalz
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
Formel: C₉H₁₉NaO₃S
Molecular Weight: 230,30 g/mol
MDL: MFCD00025010
CAS-Nummer: 35192-74-6