Bathocuproinsulfonat Dinatriumsalz
Lieferant: Molekula
Synonyme: Bathocuproinedisulphonic Acid Disodium Salt, Disodium Bathocuproinedisulphonate, Bathocuproine disulphonic acid disodium salt
M15611838
MOLEM15611838EA 0 EUR
MOLEM15611838
Bathocuproinsulfonat Dinatriumsalz
Bathocuproinsulfonat Dinatriumsalz
Formel: C₂₆H₁₈N₂Na₂O₆S₂
MDL: MFCD00011679
CAS-Nummer: 52698-84-7
EINECS: 258-111-7