4-Nitro-3-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Molekula
Achtung
M15949255
MOLEM15949255EA 0 EUR
MOLEM15949255
4-Nitro-3-(trifluormethyl)anilin
4-Nitro-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 129 °C
Dichte: 1,752 g/cm³ (–123.15 °C)
MDL: MFCD00014717
CAS-Nummer: 393-11-3
EINECS: 206-884-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III