Methyl-5-methylisoxazol-3-carboxylat
Lieferant: Molekula
Synonyme: Methyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate
M16123593
MOLEM16123593EA 0 EUR
MOLEM16123593
Methyl-5-methylisoxazol-3-carboxylat
Methyl-5-methylisoxazol-3-carboxylat
Formel: C₆H₇NO₃
Molecular Weight: 141,13 g/mol
MDL: MFCD00015895
CAS-Nummer: 19788-35-3
EINECS: 243-311-9