2-Chlorisonicotinonitril
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-Chlor-4-cyanpyridin, 2-Chlor-4-pyridincarbonitril, 2-Chlor-4-pyridincarbonsäurenitril
M16178775
MOLEM16178775EA 0 EUR
MOLEM16178775
2-Chlorisonicotinonitril
2-Chlorisonicotinonitril
Formel: C₆H₃ClN₂
Molecular Weight: 138,56 g/mol
MDL: MFCD00174318
CAS-Nummer: 33252-30-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III