Thymolblau Natriumsalz
Lieferant: Molekula
M16261221
MOLEM16261221EA 0 EUR
MOLEM16261221
Thymolblau Natriumsalz
Thymolblau Natriumsalz
Formel: C₂₇H₂₉NaO₅S
Schmelzpunkt: 283 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151093
CAS-Nummer: 62625-21-2
EINECS: 263-650-6