5-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Lieferant: Molekula
Synonyme:
5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
M16348332
MOLEM16348332EA
0
EUR
MOLEM16348332
5-Brom-2-thiophencarbaldehyd
5-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Formel:
C₅H₃BrOS Molecular Weight: 191,05 g/mol |
MDL:
MFCD00005432 CAS-Nummer: 4701-17-1 EINECS: 225-176-8 |