4-Methylchinolin

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: Lepidin

M16616281
MOLEM16616281EA 0 EUR
MOLEM16616281
4-Methylchinolin
4-Methylchinolin
Formel: C₁₀H₉N
Molecular Weight: 143,19 g/mol
Siedepunkt: 261 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9 °C
Dichte: 1,0995 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006784
CAS-Nummer: 491-35-0
EINECS: 207-734-2
Merck Index: 13,05460

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR