2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidin

Lieferant: Molekula

Synonyme: 4,6-Dimethoxypyrimidin-2-amine, 4,6-Dimethoxypyrimidin-2-ylamine

M16830266
MOLEM16830266EA 0 EUR
MOLEM16830266
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidin
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine
Formel: C₆H₉N₃O₂
Molecular Weight: 155,16 g/mol
Siedepunkt: 276 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 97 °C
Dichte: 1,429 g/cm³ (–153 °C)
MDL: MFCD00038832
CAS-Nummer: 36315-01-2
EINECS: 252-969-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR