Dansylchlorid

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: 5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonylchlorid, 5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonsäurechlorid, 5-(Dimethylamino)naphthalin-1-sulfonylchlorid

M17042327
MOLEM17042327EA 0 EUR
MOLEM17042327
Dansylchlorid
Dansylchlorid
Formel: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Molecular Weight: 269,75 g/mol
Schmelzpunkt: 69…73 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003985
CAS-Nummer: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02840

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR