Daidzein

Lieferant: Molekula

Synonyme: 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyron, 4',7-Dihydroxyisoflavon, Daidzeol

M17089343
MOLEM17089343EA 0 EUR
MOLEM17089343
Daidzein
Daidzein
Formel: C₁₅H₁₀O₄
Siedepunkt: 513 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 212…214 °C
MDL: MFCD00016954
CAS-Nummer: 486-66-8
EINECS: 207-635-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR