Daidzein
Lieferant: Molekula
Synonyme:
7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyron, 4',7-Dihydroxyisoflavon, Daidzeol
M17127849
MOLEM17127849EA
0
EUR
MOLEM17127849
Daidzein
Daidzein
Formel:
C₁₅H₁₀O₄ Molecular Weight: 254.24 g/mol Siedepunkt: 513 Schmelzpunkt: 212…214 °C |
MDL:
MFCD00016954 CAS-Nummer: 486-66-8 EINECS: 207-635-4 |