3-Methylcrotonsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme:
3,3-Dimethylacrylic acid, 3-Methylbut-2-enoic acid
M17476017
MOLEM17476017EA
0
EUR
MOLEM17476017
3-Methylcrotonsäure
3-Methylcrotonsäure
Formel:
C₅H₈O₂ Molecular Weight: 100,12 g/mol |
MDL:
MFCD00004366 CAS-Nummer: 541-47-9 EINECS: 208-782-7 UN: 3261 ADR: 8,III |