2,4-Dichlorpyrimidin
Lieferant: Molekula
Achtung
M17839790
MOLEM17839790EA 0 EUR
MOLEM17839790
2,4-Dichlorpyrimidin
2,4-Dichloropyrimidine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Molecular Weight: 148,98 g/mol
Siedepunkt: 209 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 61 °C
MDL: MFCD00006061
CAS-Nummer: 3934-20-1
EINECS: 223-508-6