5-Phenyl-1H-tetrazol

Lieferant: Molekula

M18076152
MOLEM18076152EA 0 EUR
MOLEM18076152
5-Phenyl-1H-tetrazol
5-Phenyl-1H-tetrazol
Formel: C₇H₆N₄
Molecular Weight: 146,15 g/mol
Siedepunkt: 331 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 222 °C
MDL: MFCD00022388
CAS-Nummer: 18039-42-4
EINECS: 241-950-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR