3-Chlor-4-fluoranilin
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: CFA, Chlorfluoranilin
M18263966
MOLEM18263966EA 0 EUR
MOLEM18263966
3-Chlor-4-fluoranilin
3-Chlor-4-fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Molecular Weight: 145,56 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 41…44 °C
Dichte: 1,226 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007767
CAS-Nummer: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III