Nalidixinsäure

Lieferant: Molekula
Gefahr

M18439941
MOLEM18439941EA 0 EUR
MOLEM18439941
Nalidixinsäure
Nalidixinsäure
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₃
Molecular Weight: 232,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006884
CAS-Nummer: 389-08-2
EINECS: 206-864-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR