Guanidiniumthiocyanat
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: Guanidin-Thiocyanat, Guanidiniumrhodanid, Aminomethansäureamidiniumthiocyanat, Guanidiniumsulfocyanid, Guanidin-Rhodanid
M18449163
MOLEM18449163EA 0 EUR
MOLEM18449163
Guanidiniumthiocyanat
Guanidiniumthiocyanat
Formel: CH₅N₃·CHNS
Molecular Weight: 118.16 g/mol
Schmelzpunkt: 118
Dichte: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013027
CAS-Nummer: 593-84-0
EINECS: 209-812-1