1,2,3-Triazol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 1,2,3-1H-Triazol
M18484185
MOLEM18484185EA 0 EUR
MOLEM18484185
1,2,3-Triazol
1,2,3-Triazole
Formel: C₂H₃N₃
Molecular Weight: 69,07 g/mol
Siedepunkt: 208 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 23…25 °C
Dichte: 1,192 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00014490
CAS-Nummer: 288-36-8