2-Chlorbenzoxazol

Lieferant: Molekula

Synonyme: 2-Chloro-1,3-benzoxazole

M18514150
MOLEM18514150EA 0 EUR
MOLEM18514150
2-Chlorbenzoxazol
2-Chlorobenzoxazole
Formel: C₇H₄ClNO
Molecular Weight: 153,57 g/mol
Siedepunkt: 202 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 45 °C
Dichte: 1,3453 g/cm³ (18 °C)
MDL: MFCD00005766
CAS-Nummer: 615-18-9
EINECS: 210-414-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR