(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylendiamin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethandiamin
M18630987
MOLEM18630987EA
0
EUR
MOLEM18630987
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylendiamin
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylendiamin
Formel:
C₁₄H₁₆N₂ Molecular Weight: 212,29 g/mol |
MDL:
MFCD00082751 CAS-Nummer: 29841-69-8 |