1,2-Bis(diphenylphosphino)ethan
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethan-1,3-diylbis(diphenylphosphin), Bis(1,2-diphenylphosphino)ethan, Ethylenbis(diphenylphosphin), DIPHOS
M18770139
MOLEM18770139EA
0
EUR
MOLEM18770139
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethan
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethan
Formel:
C₂₆H₂₄P₂ Molecular Weight: 398,42 g/mol Schmelzpunkt: 140…142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003047 CAS-Nummer: 1663-45-2 EINECS: 216-769-2 |