Hydroxyharnstoff

Lieferant: Molekula

Synonyme: Hydroxycarbamid, Aminoameisensäurehydroxyamid

M18908038
MOLEM18908038EA 0 EUR
MOLEM18908038
Hydroxyharnstoff
Hydroxyharnstoff
Formel: CH₄N₂O₂
Molecular Weight: 76.05 g/mol
Siedepunkt: 296
Schmelzpunkt: 142…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007943
CAS-Nummer: 127-07-1
EINECS: 204-821-7
Merck Index: 13,04874

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR