L(+)-Leucinol

Lieferant: Molekula
Achtung

M19070800
MOLEM19070800EA 0 EUR
MOLEM19070800
L(+)-Leucinol
L(+)-Leucinol
Formel: C₆H₁₅NO
Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 66…70 °C
Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00063676
CAS-Nummer: 7533-40-6
EINECS: 231-400-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR