5-Iod-2'-deoxyuridin (Idoxuridin)
Lieferant: Molekula
Synonyme:
1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Idoxuridine, (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
M19147388
MOLEM19147388EA
0
EUR
MOLEM19147388
5-Iod-2'-deoxyuridin (Idoxuridin)
5-Iod-2'-deoxyuridin (Idoxuridin)
Formel:
C₉H₁₁IN₂O₅ Molecular Weight: 354,10 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134656 CAS-Nummer: 54-42-2 EINECS: 200-207-8 |