4-Nitro-o-xylol

Lieferant: Molekula
Achtung

M19265187
MOLEM19265187EA 0 EUR
MOLEM19265187
4-Nitro-o-xylol
4-Nitro-o-xylol
Formel: C₈H₉NO₂
Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 31…32 °C
Dichte: 1,117 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007268
CAS-Nummer: 99-51-4
EINECS: 202-761-6
UN: 3447
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR