Triphosgen

Lieferant: Molekula

Synonyme: Bis(trichloromethyl) carbonate

M19441560
MOLEM19441560EA 0 EUR
MOLEM19441560
Triphosgen
Triphosgen
Formel: C₃Cl₆O₃
Molecular Weight: 296,75 g/mol
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 77…81 °C
Dichte: 1,629 g/cm³ (80 °C)
MDL: MFCD00062848
CAS-Nummer: 32315-10-9
EINECS: 250-986-3
UN: 2928
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR