ω-Brom-2-nitroacetophenon
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Brommethyl-o-nitrophenylketon, 2-Brom-2'-nitroacetophenon, α-Brom-2-nitroacetophenon, 2-Nitrophenacylbromid
M19653494
MOLEM19653494EA
0
EUR
MOLEM19653494
ω-Brom-2-nitroacetophenon
ω-Brom-2-nitroacetophenon
Formel:
C₈H₆BrNO₃ Molecular Weight: 244,04 g/mol |
MDL:
MFCD00010294 CAS-Nummer: 6851-99-6 UN: 3261 ADR: 8,II |