Magnesiumsulfat Heptahydrat
Lieferant: Molekula
Synonyme: Bittersalz
M20064058
MOLEM20064058EA 0 EUR
MOLEM20064058
Magnesiumsulfat Heptahydrat
Magnesiumsulfat Heptahydrat
Formel: MgSO₄·7H₂O
Molecular Weight: 246,48 g/mol
Schmelzpunkt: 1124 °C
Dichte: 2,66 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149785
CAS-Nummer: 10034-99-8
Merck Index: 13,05715