Natriummethansulfonat

Lieferant: Molekula

Synonyme: Methansulfonsäure Natriumsalz

M20130941
MOLEM20130941EA 0 EUR
MOLEM20130941
Natriummethansulfonat
Natriummethansulfonat
Formel: CH₃NaO₃S
Molecular Weight: 118.09 g/mol
MDL: MFCD00064389
CAS-Nummer: 2386-57-4
EINECS: 219-203-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR