4-Nitro-m-xylol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 1,3-Dimethyl-4-nitrobenzol, 2,4-Dimethyl-1-nitrobenzol, 2,4-Dimethylnitrobenzol
M20175288
MOLEM20175288EA 0 EUR
MOLEM20175288
4-Nitro-m-xylol
4-Nitro-m-xylol
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,16 g/mol
Siedepunkt: 244 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9 °C
Dichte: 1,135 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007169
CAS-Nummer: 89-87-2
EINECS: 201-947-4
UN: 1665
ADR: 6.1,II