3,5-Dibromsalicylsäure

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzoic acid

M20609972
MOLEM20609972EA 0 EUR
MOLEM20609972
3,5-Dibromsalicylsäure
3,5-Dibromsalicylsäure
Formel: C₇H₄Br₂O₃
Molecular Weight: 295,91 g/mol
Siedepunkt: 365 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 228…229 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002441
CAS-Nummer: 3147-55-5
EINECS: 221-570-9
Merck Index: 13,03053

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR