D-Alanin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(R)-(-)-2-Aminopropionic acid, Alanin, D-α-Alanin, D(-)-Alanin, (R)-(-)-Alanin, H-D-Ala-OH, α-Alanin, (R)-(-)-2-Aminopropansäure, D(-)-2-Aminopropionic acid, (R)-(-)-2-Aminopropionsäure
M20667745
MOLEM20667745EA
0
EUR
MOLEM20667745
D-Alanin
D-Alanin
Formel:
C₃H₇NO₂ Molecular Weight: 89,09 g/mol Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 79 °C |
MDL:
MFCD00008077 CAS-Nummer: 338-69-2 EINECS: 206-418-1 Merck Index: 13,00203 |